Flaskor, smal hals, rund, LDPE eller PP, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 340 SEK
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Flaskor, smal hals, rund, LDPE eller PP, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
LDPE, genomskinlig eller PPCO, genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • LDPE: Hög kemikalieresistens/PPCO: Mycket hög kemikalieresistens
  • LDPE: Tål upp till 80 °C/PPCO: Tål upp till 121 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Flaska med stor volym för transport eller förvaring av kemikalier, standardlösningar, destillerat vatten osv. Storlekarna 4 000 och 8000 ml har en ögla för etikett.