Flaska/dunk med kran, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 4500 SEK
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Flaska/dunk med kran, Nalgene®
Flaskor Dunkar
PP, genomskinlig med vit PP-skruvlock och PP-tapp med TPE-tätning, eller PC, klar med vit PP-skruvlock och PP-tapp med TPE-tätning.
  • PP: Mycket hög kemikalieresistens, idealisk för förvaring, transport och dispensering av lösningsmedel, odlingssubstrat och destillerat vatten/PC: hög kemikalieresistens, idealisk för förvaring, transport och dispensering av sterilt vatten, reagenser och odlingssubstrat
  • PP: Tål temperaturer från –10 till +135 °C, autoklaverbar/PC: Tål temperaturer från –100 till +135 °C, autoklaverbar
  • Läckagesäker
Vid hals för enkel påfyllning och rengöring. Kranens gänga och flaskan är gjutna i ett stycke för längre hållbarhet och läckagesäkerhet. Graderad.