Flaska/dunk, vid hals, med skruvlock
Leverantör: KARTELL
1640 1642
216-2301EA 355 SEK
216-2301 216-2302
Flaska/dunk, vid hals, med skruvlock
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, genomskinlig med blått skruvlock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål temperaturer upp till +80 °C (+120 °C kortvarigt)
  • Mycket tålig med tjocka väggar, förseglingspropp och effektiv förslutning som ökar läckagesäkerheten
Ideal for storing powders, pastes, and liquids. Easy filling and dispensing. Includes carrying handle. Suitable for food contact as compliant with FDA standard.