Dunk, vakuum, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 2275 SEK
216-8731 216-8732
Dunk, vakuum, Nalgene®
Flaskor Dunkar
PP, genomskinlig med vitt PP-skruvlock (83B), TPE-packning.
  • Mycket god kemikalieresistens, tål upp till 135 °C
  • Tjocka väggar, robust konstruktion, hård, okrossbar, läckagesäker
  • I vakuumapplikationer upprätthålls full vakuum i över åtta timmar (vid 20 °C)
Perfekt för användning som vakuumflaska. Använd skruvlock för snabb påfyllning och ventilation vid vakuumapplikationer, 216-4385 till 216-4388. Inte avsedd för användning i övertryck. Passar som överförings- och filtreringsflaska, samt för biotekniska applikationer.