Dunk, smal hals, med skruvlock
Leverantör: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 420 SEK
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Dunk, smal hals, med skruvlock
Flaskor Dunkar
HDPE, genomskinlig med blå skruvlock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till 80 °C (120 °C kortvarigt)
  • Mycket tålig med tjocka väggar, effektiv förslutning med packning som gör den ännu mer läckagesäker
Perfekt för förvaring och transport av vätskor. Med bärhandtag, 25- och 50-litersmodellerna har två handtag.