Dunkar, rektangulära, med handtag
Leverantör: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
100092-2500 100092-5 100093-25 48B0270410 100092-10
216-0896EA 110 SEK
216-0896 215-1884 215-1885 215-3057 216-0895
Dunkar, rektangulära, med handtag
Flaskor Dunkar
HDPE Bottle with tight-fit lid, moulded handle and lid with locking ring.
Flaska med tättsittande lock, gjutet handtag och lock med låsring. Modeller från 2,5 till 25 liter. Modellerna från 5 till 25 liter är godkända för transport av farligt material. Levereras med skruvlock.