Flaska/dunk, rektangulär, med handtag
Leverantör: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
48C0500100117D 48C0250500117D 48C0500500117D
MELP48C0500100117DEA 0 SEK
MELP48C0500100117D MELP48C0250500117D 215-3062
Flaska/dunk, rektangulär, med handtag
Flaskor Dunkar
HDPE, med eller utan skruvlock. Rektangulär, med handtag. Gängad, 50 och 100 mm.
Beställningsinformation: The 5 and 10 liter jugs ​​with 100mm opening are intended for use with dry products. If the jug is to be used with liquid, a foil or similar material must be used to open the bottle. Applies to product numbers MELP48C0500100117D and 215-3064.