VWR®, Bossheads
Leverantör: VWR Collection
241-0131EA 2200 SEK
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR®, Bossheads
Klämmor Stativklämmor
För ihopsättning av stavar med diameter 8, 12, 13, 16 och 21 mm.
  • Lättviktig men robust design
  • Kan öppnas helt vilket gör att de kan fästas direkt i önskat läge på samtliga stavar
  • Låses på plats med en insexnyckel från Labomeca® (tillbehör, art.nr 241-0053)
* När 8 mm klämman fästs på en duraluminiumstav kan den inte flyttas med en rotationskraft <3 nm.
** När 8 till 12 mm klämman fästs på en duraluminiumstav kan den inte flyttas med en rotationskraft <6 nm.
*** När 16 mm klämman fästs på en duraluminiumstav kan den inte flyttas med en rotationskraft <25 nm.