VWR® Bossheads
Leverantör: VWR Collection
241-0119EA 14000 SEK
241-0119 241-0120
VWR® Bossheads
Klämmor Stativklämmor
För ihopsättning av stavar med diameter 12, 13 och 16 mm.
  • Kan öppnas helt; staven fästs stabilt i önskat läge
  • Lätt att sätta ihop och plocka isär med hjälp av en insexnyckel (tillbehör, art.nr 241-0053)
  • Mycket god kemikalieresistens, robust
* När klämman i rostfritt stål fästs på staven i rostfritt stål kan den inte flyttas med en rotationskraft < 3,5 Nm.