Dubbelmuff
Leverantör: VWR Collection
241-0017EA 1525 SEK
241-0017 241-0025 241-0109 241-0110 241-0143
Dubbelmuff
Klämmor Stativklämmor
Bossheads made from different materials for universal usage.
  • Robust design
  • Mittavstånd mellan två stavar 12 mm Ø: 21 mm
  • Med lättanvända räfflade skruvar för fastspänning