Boiling stones , BOLA
Leverantör: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 1575 SEK
459-9125 534-0000
Boiling stones , BOLA
Kokstenar
Kokstenar, gjorda av PTFE, vit, förhindrar kemiska stänk och produktion av stora bubblor vid kokning av mediet. Kornstorlek: 4 mm. Förpackad i återförslutningsbar påse. FDA-överensstämmelse.
  • Tål temperaturer från −200 till +250°C
  • Hållbara
  • Tål nästan alla kemikalier