VWR®, Vågskepp, engångs
Leverantör: VWR Collection
611-0093EA 405 SEK
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Vågskepp, engångs
Skepp Vågskepp
PS, fyrkantig.
  • Låg form med bred, plan botten
  • Avrundade hörn underlättar tömmning
  • Tål upp till 70 °C
Flexibelt vågskepp med jämna ytor för lättare tömning med minimal provförlust. Biologiskt inert, tål utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser. Idealiskt för användning med mikrovågsugnar, vågar och fukthaltsvågar.
Förpackning: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.