VWR®, Vågskepp, engångs
Leverantör: VWR Collection
611-0097EA 730 SEK
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, Vågskepp, engångs
Skepp Vågskepp
PS, diamant.
  • Bred, plan botten, välter inte
  • Tål upp till 70 °C
Flexibelt vågskepp med jämna ytor för lättare tömning med minimal provförlust. Biologiskt inert, tål utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser. Idealiskt för användning med mikrovågsugnar och fukthaltsvågar.
Förpackning: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.