Förbränningsbåtar
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 660 SEK
459-2213 459-2214 459-2215
Förbränningsbåtar
Skepp Förbränningsskepp
Porslin, glaserat.
  • Med ögla
  • Tål max. 1 000 °C