Biologiska avfallskärl, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 4025 SEK
129-1178 129-3607 113-2802
Biologiska avfallskärl, Nalgene®
Avfallsbehållare Avfallskärl
PP.
  • Öppning i locket gör det möjligt att använda bara en hand för att slänga avfallet, vilket begränsar risken att utsättas för exponering av riskavfall
  • Möjliggör sterilisering i ett steg; den autoklaverbara påsen behöver ej tas ur
  • Sidor och botten i läckagesäker konstruktion
Idealisk autoklaverbar avfallsbehållare för sekundär förvaring av riskavfall. Behållaren passar för autoklaverbara påsar i standardstorlek. Märkt med universell riskavfallssymbol i, rött.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certifikat: Uppfyller OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna smittoämnen.