Measuring cylinders, bell-shaped, soda-lime glass
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 325 SEK
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Measuring cylinders, bell-shaped, soda-lime glass
Cylindrar Measuring Cylinders
AR-glas, klart.
  • Mycket god kemisk beständighet
  • God termisk beständighet
  • Lättavläst fyllningsvolym
Med bred bas för stabilitet. Sammansmälta blå graderingar, mycket lättablästa. Klass B-tolerans, dubbla den officiella toleransen. Inget handtag.