Mätcylinder, konisk
Leverantör: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 205 SEK
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Mätcylinder, konisk
Cylindrar Measuring Cylinders
PMP (TPX), kristallklar.
  • Mycket god kemikalieresistens. Tål upp till 170 °C
  • Krossäker, autoklaverbar
  • Vätskevolymen är lätt att läsa av
Idealisk för många olika applikationer. Med gjuten gradering. Bred fot för stabilitet.