Bägare med handtag
Leverantör: VITLAB
440941 442941 443941 445941 446941 447941 441941 444941
213-1611EA 91 SEK
213-1611 213-1613 213-1614 213-0257 213-0255 213-0256 213-0262 213-0263
Bägare med handtag
Bägare
PP, mycket genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 121 °C (under 20 minuter), vid långvarig användning 100 °C
  • Slät yta underlättar rengöring
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale and spout.