VWR®, Bägare med handtag
Leverantör: VWR Collection
213-3401EA 1600 SEK
213-3401 213-3402 213-3403 213-3404
VWR®, Bägare med handtag
Bägare
PP, mycket genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till +121 °C (under 20 minuter), vid långvarig användning +100 °C
  • Slät yta underlättar rengöring
  • Med skala, blå gradering och pip
Idealisk för de flesta applikationer.
Certifikat: Livsmedelssäkra produkter i enlighet med EC-direktiv nr 10/2011.