Mätbägare med handtag
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 3575 SEK
213-5105 213-5115 213-5120
Mätbägare med handtag
Bägare
Porslin, vitglaserad förutom underredet.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Robust, kraftig konstruktion
Cylindrisk, med pip. Med mycket lättläst, inre gradering. Etikett med den nominella volymen på utsidan av bägaren.