Bägare, hög modell, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 135 SEK
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Bägare, hög modell, DURAN®
Bägare
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, utan pip.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Graderad för ungefärlig avläsning av innehåll. Med skrivfält.
Med tryckt batchnummer.
Certifikat: ISO 3819