Beakers, low form
Leverantör: NICKEL ELECTRO
201 202 203 204 206 205 207 209 207A
NICK201EA 1375 SEK
NICK201 NICK202 NICK203 NICK204 213-0264 NICK205 213-0265 213-0266 NICK207A
Beakers, low form
Bägare
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Släta ytor, vilket underlättar rengöring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.