Bägare, låg modell
Leverantör: KARTELL
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 96 SEK
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Bägare, låg modell
Bägare
PMP (TPX), kristallklar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 150 °C (upp till 170 °C under korta perioder), autoklaverbar
  • Slät yta underlättar rengöring
Perfekt för de flesta applikationer på labbet. Med pip och lättläst blå gradering.
Certifikat: ISO 7056.