Beakers, low form
Leverantör: NICKEL ELECTRO
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 1300 SEK
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Beakers, low form
Bägare
Aluminium, with spout.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Släta ytor, vilket underlättar rengöring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.