Bägare, låg modell
Leverantör: VITLAB
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 43 SEK
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Bägare, låg modell
Bägare
PP, mycket transparent.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 121 °C (under 20 minuter), vid långvarig användning 100 °C
  • Slät yta underlättar rengöring
Perfekt för de flesta applikationer på labbet. Med pip och lättläst blå gradering.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certifikat: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)