VWR®, Bägare, låg modell
Leverantör: VWR Collection
213-1120EA 815 SEK
213-1120 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1130 213-1131 213-1132 213-0469
VWR®, Bägare, låg modell
Bägare
Borosilikatglas 3.3, med pip.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Autoklaverbar
  • Volymgradering och skrivfält
Prisvärt alternativ för de flesta applikationer på laboratoriet.
DIN 12331, ISO 3819
Certifikat: DIN 12331, ISO 3819