Autoklavkorg, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6917-0127 6917-0150 6917-0230
489-2150EA 680 SEK
489-2150 489-2151 489-2152
Autoklavkorg, Nalgene®
Korgar Korg, autoklaverbar
PP.
  • Smooth surfaces will not scratch plastic or glass
  • Provides airflow for venting and drying
  • Three sizes available
  • Nestable for storage
Korg för autoklavering eller maskindisk av små detaljer.
Colour: White