Påse för biologiskt riskavfall
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 1725 SEK
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Påse för biologiskt riskavfall
Påsar Avfallspåsar
Den idealiska lösningen för säker hantering av använda pipetter, petriskålar, odlingsplattor, membranfilter m.m.
  • Genomskinlig, med etikett som indikerar sterilitet
  • Kan autoklaveras vid högst 135 °C samt kastas
  • Märkt med ”Biohazard” varningssymbol och säkerhetsanvisningar på fyra språk
PP, 40 µm tjock, genomskinlig.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certifikat: Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.