Påse, för biologiskt riskavfall, B-Safe
Leverantör: Alpha Packaging
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 890 SEK
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Påse, för biologiskt riskavfall, B-Safe
Påsar Avfallspåsar
Biofarliga påsar i PE, 125 µm (500 gauge), gul.
  • Slitstark avfallspåse
  • Med symbol för farligt avfall påtryckt och texten 'Biohazard - Danger of Infection' och 'Burn Without Opening' på de två största påsarna