Påsar för biologiskt riskmaterial, Hi-Temp
Leverantör: ALPHA PACKAGING
121-100 121102
129-0413EA 0 SEK
129-0413 129-0414
Påsar för biologiskt riskmaterial, Hi-Temp
Påsar Avfallspåsar
Bags with black warning symbol on yellow background. PP, 62,5 µm (250 gauge), transparent, with 'Biohazard' label
  • Safety use instructions printed on each bag
  • Suitable for temperatures up to 135 °C
Förpackning: Supplied in benchtop dispenser boxes.