Påsar för biologiskt riskmaterial
Leverantör: Alpha Packaging
121-075 121-076 121-077 121-078
129-0354EA 2100 SEK
129-0354 129-0355 129-0356 129-0357
Påsar för biologiskt riskmaterial
Påsar Avfallspåsar
Bags with printed black symbol for biological risk material on yellow background and with line for max. filling.
PE, thickness 500, transparent, with label 'Biohazard'.
  • Lådformad
  • Lätt att stänga tack vare dubbelsnörning i änden