VWR®, Autoklavpåse
Leverantör: VWR Collection
129-0039EA 990 SEK
129-0039 129-0040
VWR®, Autoklavpåse
Påsar Avfallspåsar
Kraftig påse, idealisk för hantering av farligt avfall som först måste autoklaveras. Produkten levereras komplett med nödvändiga förseglingar. HDPE, 100 µm tjock, orange, med 'Biohazard'-märkning.
  • Autoklaverbar upp till 121 °C
  • Stark och stöttålig
  • Väl synlig och lätt igenkännlig med självlysande, röd 'Biohazard'-märkning med tillhörande varningssymbol