VWR®, Autoklavpåse, PP
Leverantör: VWR Collection
129-0035EA 5350 SEK
129-0035 129-0036 129-0037 129-0038 129-0033 129-0034 129-1550 129-1551 129-1552 129-1553 129-1555 129-1556 129-1557 129-1558 129-1559 129-1554
VWR®, Autoklavpåse, PP
Påsar Avfallspåsar
Hållbar påse, idealisk för att kassera biologiskt farligt avfall som måste autoklaveras först. PP, 50 µm tjock.
  • Alla påsar kan autoklaveras upp till 135 °C
  • Tillgänglig med eller utan temperaturindikator
  • Den praktiska temperaturindikatortexten är vit före autoklavering, därefter svart. Texten 'Contents Have Been Autoclaved (Innehållet har autoklaverats) bekräftar att autoklavering utförts
  • Väl synlig och lätt igenkännlig med självlysande, röd 'Biohazard'-etikett och den tillhörande varningssymbolen
Bags are formulated to withstand stress at the side seams and are strong enough to hold items in the laboratory.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
Certifikat: Bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.