VWR®, Autoklavpåse, PP
Leverantör: VWR Collection
129-0024EA 2200 SEK
129-0024 129-0025 129-0026 129-0027 129-0028 129-0029 129-1157 129-1564 129-1574
VWR®, Autoklavpåse, PP
Påsar Avfallspåsar
Kraftig påse, idealisk för hantering av farligt avfall som först måste autoklaveras. Med trådförslutning som möjliggör utvidgning av påsen och ventilation under nedkylning. Stark och sticktålig. Tillgänglig som genomskinlig påse utan temperaturindikator eller orange med temperaturindikator. PP, 50 µm tjock, med 'Biohazard'-märkning.
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
  • Den praktiska temperaturindikatortexten är vit före autoklavering, därefter svart
  • 'Contents Have Been Autoclaved” (innehållet har autoklaverats) bekräftar att autoklavering utförts
  • Tydlig märkning med 'Biohazard' och varningssymbol
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.
Certifikat: Bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.