VWR®, Autoklaverbar påse, för ofarligt avfall
Leverantör: VWR Collection
129-0021EA 2250 SEK
129-0021 129-0020 129-0022 129-0023 129-1573
VWR®, Autoklaverbar påse, för ofarligt avfall
Påsar Avfallspåsar
Kraftig påse som är idealisk för ofarligt avfall som först måste autoklaveras. PP, 50 µm tjock, genomskinlig, med utrymme för etikett.
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
  • Stark och stöttålig
  • Specialsvetsade sömmar reducerar risken för läckage
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certifikat: Påsen uppfyller kraven för 165 g stickinspektionsstandard enligt ASTM D1709-98.