VWR®, Autoklavpåse
Leverantör: VWR Collection
129-0030EA 3800 SEK
129-0030 129-0032 129-1562
VWR®, Autoklavpåse
Påsar Avfallspåsar
Kraftig påse, idealisk för hantering av biologiskt riskavfall som först måste autoklaveras. PP, 75 µm tjock, orange, med 'Biohazard'-märkning.
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
  • Den praktiska temperaturindikatortexten är vit före autoklavering, därefter svart: texten
  • 'Contents Have Been Autoclaved' (innehållet har autoklaverats) bekräftar att autoklavering utförts
  • Väl synlig och lätt igenkännlig med självlysande, röd 'Biohazard'-märkning med tillhörande varningssymbol
These bags are DOT approved.