Självhäftande påse med indikator
Leverantör: SÜDPACK MEDICA
7600545 7600548
129-0278EA 1700 SEK
129-0278 129-0289
Självhäftande påse med indikator
Påsar Steriliseringspåsar
Självhäftande påse med borttagbara indikatorer, med en 60 g/m² papperssida och en genomskinlig sida i PET/PP.
  • Steriliseringsindikator som ändras under autoklavering
  • Självhäftande förslutning