VWR®, Provpåse, med förslutningstråd
Leverantör: VWR Collection
129-0012EA 3375 SEK
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Provpåse, med förslutningstråd
Påsar Provpåsar
LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
  • Säker, kontamineringsfri och smidig behållare som garanterar tillförlitliga analysresultat
  • R-Nase, D-Nase, pyrogen och BPA-fri
  • Ett prisvärt och effektivt sätt att samla in, förvara och transportera prover
  • En trådflik håller påsen öppen för påfyllning
  • Unikt viksystem ger en temporär, läckagesäker förslutning
För prover som livsmedel, vätskor, spannmål, petroleumprodukter, animaliskt material, avfall och jordprover. För miljöprover (ytprover), provtagning från kadaver, biomedicinsk och farmaceutisk forskning, kvalitetssäkringsprocedurer (QA/QC), applikationer inom livsmedelsindustrin samt klinisk- och veterinärmedicin.
Ogenomskinlig används inom livsmedels-, läkemedels- och miljöindustrin. Den svarta plasten fungerar som en total ljusbarriär och skyddar ljuskänsliga ämnen som vitaminer, kemikalier och läkemedel eller kosttillskott, växtextrakt och biologisk vävnad.