Steriliseringspåse, värmeförseglad
Leverantör: S▄DPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 325 SEK
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Steriliseringspåse, värmeförseglad
Påsar Steriliseringspåsar
Värmeförseglad steriliseringspåse med en papperssida (60 g/m²) och monterad, transparent PET/PP-plast på andra sidan.
  • Dubbla steriliseringsindikatorer för autoklav och etylenoxid
  • Svetsad fog
  • Finns i olika storlekar