Gummibläster
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
4400001 4300001
201-9101EA 375 SEK
201-9101 201-9102
Gummibläster
Påsar Gaspåsar
Naturgummi, transparent (Orsat-blåsor) eller PVC, mjuk, rödbrun (uppblåsningskolv).
  • Orsat-blåsa (Scheibler-blåsa) för gashantering
  • Peleusboll för ett stort antal olika labb- och industriapplikationer
  • Peleusboll med sug- och tryckventil