Blenderpåsar
Leverantör: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 3150 SEK
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Blenderpåsar
Påsar Påsar för Lab blender
Blandning av högkvalitativa polymerer, idealisk för alla Lab blender på livsmedelslaboratorier.
  • Med skrivfält för enkel identifiering av prover, praktisk för barcoding
Steriliserade med 15 - 40 kGy.
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.