Film, Kodak X-OMAT® LS
Leverantör: CARESTREAM HEALTH
1611342 8646770
730-3212EA 0 SEK
730-3212 730-3236
Film, Kodak X-OMAT® LS
Autoradiografifilmer Filmer
X-OMAT® LS är en prisvärd, blåtonad film som är lämplig när den maximala prestandan hos BioMax® MR-, BioMax® MS- eller X-OMAT® AR-film inte är nödvändig. X-OMAT® LS-film är lämplig att användas med alla vanliga radioisotoper och kemiluminescenta givare. Filmen har dock en betydligt mindre detektionskänslighet än BioMax® autoradiografifilmer, vilket resulterar i längre exponeringstider.
  • Ekonomisk
  • Lämplig för både manuell eller automatiserad bearbetning
Mörkrumshantering: X-OMAT® LS-filmen ska hanteras under mörkrumsförhållanden med en mörkrumslampa från Kodak med GBX-2 filter, utrustad endast med en 7,5 eller 15 W lampa (andra mörkrumsfilter eller lampor med högre wattal resulterar i mer bakgrundsdimma eller oönskad bildexponering). Mörkrumslampan ska placeras minst 120 cm från filmen. Låt inte filmen exponeras för mörkrumsförhållanden längre än nödvändigt.
Förpackning: Icke-interfolierade ark, 50 per låda.