Skivor i aluminiumfolie
Leverantör: Korff
60206 60216 60289 60210 60220 60214 60272 60313 60312 60222 60232 60236 60271 60204 60235
611-9001EA 2300 SEK
611-9001 611-9004 KORF60289 291-0050 291-0052 291-0051 KORF60272 KORF60313 KORF60312 KORF60222 KORF60232 KORF60236 KORF60271 KORF60204 KORF60235
Skivor i aluminiumfolie
Aluminiumfolier
Ren aluminium, 99,0 till 99,5%.
  • Prisvärd storförpackning
  • Silkespapper mellan skivorna för enklare hantering
  • Enkel förvaring och matning från dispenser
Kan användas för många olika laboratorieuppgifter.