Destillationsuppsats
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 490 SEK
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Destillationsuppsats
Destillationsutrustning Destillationsuppsats
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Hög temperaturbeständighet
  • Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Med två standardjordade 29/32-hylsor och en standardjord 29/32-kon. Sidohalsen lutad uppåt i en vinkel på 105°.