Adapters, swan neck, Quickfit®
Leverantör: SciLabware
MA6/22 MA6/33
201-8576EA 730 SEK
201-8576 201-3010
Adapters, swan neck, Quickfit®
Destillationsutrustning Övergångsstycke
PYREX®, borosilicate glass.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
With screwthread joint (size 13) to accept thermometers, air leak tubes etc.