Multiple adapters
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05010011 05010022 05010033 05010044
201-2215EA 765 SEK
201-2215 201-2218 201-0337 201-2216
Multiple adapters
Destillationsutrustning Destillationsuppsats
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med två hylsor och en kärna, normalslipade anslutningar. 2 parallella halsar.