Odlingsmedier, MediaBag T
Leverantör: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 17525 SEK
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
Odlingsmedier, MediaBag T
Media Beredda mikrobiologiska media
Varje MediaBag T (rörpåse) är fylld med förhandsvägda granulat. Anslut filterenheten, 0,2 µm, aseptiskt till slangen med hjälp av anslutningsenheten. Tillsätt sterilt vatten i påsen under aseptiska förhållanden via filtersystemet. Skydda änden på slangen med det röda locket.