Kromatografrikolonner med storleksexklusion, GPC LF-serien
Leverantör: Resonac
F6021042 F6021041 F6021043 F6709621
554-1769EA 22375 SEK
554-1769 554-1764 554-1770 554-1766
Kromatografrikolonner med storleksexklusion, GPC LF-serien
Kromatografikolonn
Gelfiltreringskolonner (GPC) packade med tetrahydrofuran (THF) som har en bred porstorleksfördelning och är avsedda för att ge en kalibreringskurva med hög linjäritet.
  • Möjliggör analys av ett brett område av molekylvikter (100 till 2 miljoner)
  • Kalibreringskurva med hög linjäritet utan inflexionspunkter
  • Molekylviktsfördelningen kan fastställas med precision