Kromatografikolonner för SEC, OHpak SB-serien
Leverantör: Resonac
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 25125 SEK
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Kromatografikolonner för SEC, OHpak SB-serien
Kromatografikolonn
SB-800 HQ är polyhydroxymetakrylat-baserade SEC-kolonner för analys av molekylviktsfördelning hos vattenlösliga polymerer. Lösningsmedlet kan ersättas med DMF (förutom för SB-802 HQ- och SB-807 HQ-kolonner), vilket möjliggör analys av polära polymerer.
  • Polymerbaserade SEC-kolonner (GFC) för vattenhaltiga system
  • Kan användas för en mängd olika molekylvikter
  • SB-807 HQ med en gräns på 500 000 000 för analys av makromolekyler
* Uppskattat värde