1,2,4-Triazol-3-ylamin, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Amitrol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 390 SEK
8.14495.0100 8.14495.0500
1,2,4-Triazol-3-ylamin, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazol-3-ylamin
Formel: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Kokpunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 149…152 °C
Densitet: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053362
CAS nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C